Key Documents
AOB640097607
AOBChem
(3-Chloro-6-fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.6
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-chloro-6-fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8ClFO2/c1-12-8-5(4-11)7(10)3-2-6(8)9/h2-3,11H,4H2,1H3
Clé InChI
OVKDTBQHDMUXHA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-6-fluoro-2-methoxyphenyl-methanol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31176.pdf