Principaux documents
AOB640097586
AOBChem
5-Ethoxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.12
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-ethoxy-2-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H20BFO3/c1-6-17-10-7-8-12(16)11(9-10)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h7-9H,6H2,1-5H3
Clé InChI
QILTUOMFSGYGFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-ethoxy-2-fluorophenylboronic-acid-pinacol-ester.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31148.pdf