Principaux documents
AOB640097563
AOBChem
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.07
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-difluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H15BF2O3/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-5-6-10(15)8(7-17)11(9)16/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
AJJNJDYQWRTSGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-difluoro-3-formylphenylboronic-acid-pinacol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31116.pdf