Principaux documents
AOB640097416
AOBChem
4-Bromo-3-hydroxyphenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.83
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromo-3-hydroxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BBrO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9-11H
Clé InChI
CJZSBTMJFVLOFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-hydroxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30807.pdf