Principaux documents
AOB640097353
AOBChem
2-Chloro-4-fluoro-6-methylphenylboronic acid picol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.54
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-chloro-4-fluoro-6-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BClFO2/c1-8-6-9(16)7-10(15)11(8)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h6-7H,1-5H3
Clé InChI
NQXLWNXASYGONR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-fluoro-6-methylphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30683.pdf