Principaux documents
AOB640097191
AOBChem
3-Benzyloxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3-(benzyloxy)-2,6-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H12F2O2/c15-12-6-7-13(14(16)11(12)8-17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,17H,8-9H2
Clé InChI
FSQJCQOKVDNXJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-benzyloxy-2-6-difluorobenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30225.pdf