Principaux documents
AOB640097112
AOBChem
Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.61
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClFO3/c1-13-6-4-3-5(11)7(8(6)10)9(12)14-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
OHBLCISPKBEKKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29970.pdf