Principaux documents
AOB640097051
AOBChem
Methyl 4-chloro-3-isopropylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.68
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-chloro-3-isopropylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H13ClO2/c1-7(2)9-6-8(11(13)14-3)4-5-10(9)12/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
UELQFDOQTGGERT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-chloro-3-isopropylbenzoate.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29643.pdf