Principaux documents
AOB640096890
AOBChem
1-Bromo-3-benzyloxy-4,5-difluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(benzyloxy)-5-bromo-2,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C13H9BrF2O/c14-10-6-11(15)13(16)12(7-10)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2
Clé InChI
WCFYSBZEQRGHMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-benzyloxy-4-5-difluorobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29063.pdf