Key Documents
AOB640096658
AOBChem
2,4-Dichloro-6-fluorobenzyl alcohol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.02
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,4-dichloro-6-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5Cl2FO/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2,11H,3H2
Clé InChI
LZUBSPAUXRAIST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-6-fluorobenzyl-alcohol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27952.pdf