Principaux documents
AOB640096476
AOBChem
2-Fluoro-3-(methylthio)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-(methylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO2S/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
LFJZLPIMDMPCIY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylthio-benzoic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27287.pdf