Principaux documents
AOB640096346
AOBChem
3-Cyclohexen-1-ol, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1-benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl benzoate
Inchi Code
1S/C19H25BO4/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-10-12-16(13-11-15)22-17(21)14-8-6-5-7-9-14/h5-10,16H,11-13H2,1-4H3
Clé InChI
LTESOIPVWJPSCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-cyclohexen-1-ol-4-4-4-5-5-tetramethyl-1-3-2-dioxaborolan-2-yl-1-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26921.pdf