Principaux documents
AOB640096310
AOBChem
2-Methyl-5-bromobiphenyl
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C13H11Br/c1-10-7-8-12(14)9-13(10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Clé InChI
WLUPXYLAXHKVKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-methyl-5-bromobiphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26839.pdf