Principaux documents
AOB640096219
AOBChem
N,N-dimethyl 4-bromo-2-chlorobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.59
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-N,N-diethylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H13BrClNO/c1-3-14(4-2)11(15)9-6-5-8(12)7-10(9)13/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
IFMVHORCFRIXQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-n-dimethyl-4-bromo-2-chlorobenzamide.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26570.pdf