Principaux documents
AOB640096180
AOBChem
6-Bromo-2-chloro-3-methylphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.48
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-3-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3,10H,1H3
Clé InChI
CRIAEOOHQOVEDR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-2-chloro-3-methylphenol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26511.pdf