Principaux documents
AOB640095901
AOBChem
4-Methoxy-biphenyl-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-7-12(9-13(14)10-15)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
Clé InChI
JHLXZTBOJVCIBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/4-methoxy-biphenyl-3-carbaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25868.pdf