Principaux documents
AOB640095769
AOBChem
3-Bromo-5-trifluoromethylthioanisole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulfide
Inchi Code
1S/C8H6BrF3S/c1-13-7-3-5(8(10,11)12)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
MJVCLKAKVIMBLZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-trifluoromethylthioanisole.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25556.pdf