Principaux documents
AOB640095655
AOBChem
4-Bromo-2,3-dimethyl-1-(2-methylpropoxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.17
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-isobutoxy-2,3-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C12H17BrO/c1-8(2)7-14-12-6-5-11(13)9(3)10(12)4/h5-6,8H,7H2,1-4H3
Clé InChI
ZFWYFKYVRUVUFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-3-dimethyl-1-2-methylpropoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25229.pdf