Principaux documents
AOB640095589
AOBChem
4-Amino-3-fluorobiphenyl
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine
Inchi Code
1S/C12H10FN/c13-11-8-10(6-7-12(11)14)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2
Clé InChI
XZXOKGACURMTIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-amino-3-fluorobiphenyl.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25073.pdf