Key Documents
AOB640095558
AOBChem
1-(3-Bromo-4-methylbenzyl)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-bromo-4-methylbenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C13H18BrN/c1-11-5-6-12(9-13(11)14)10-15-7-3-2-4-8-15/h5-6,9H,2-4,7-8,10H2,1H3
Clé InChI
LDVUNTIZUGXNSH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/1-3-bromo-4-methylbenzyl-piperidine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24951.pdf