Key Documents
AOB640095554
AOBChem
5-Cyclopropyl-3-methoxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-11-9-4-8(5-10-6-9)7-2-3-7/h4-7H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ZZBUIUOPYHEXLQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-cyclopropyl-3-methoxypyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24942.pdf