Key Documents
AOB640095523
AOBChem
4-Chloro-3-isopropylbenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.65
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-isopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11ClO/c1-7(2)9-5-8(6-12)3-4-10(9)11/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
SMDNJVODZCCOMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-isopropylbenzaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24865.pdf