Principaux documents
AOB640095461
AOBChem
5-Bromo-3-ethoxy-2-fluoropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.04
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-ethoxy-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-2-11-6-3-5(8)4-10-7(6)9/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
AYBWPHNAVKZKTF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-3-ethoxy-2-fluoropyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24730.pdf