Principaux documents
AOB640095253
AOBChem
3-Bromo-5-iodo-4-methylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.92
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-iodo-4-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrIN/c1-4-5(7)2-9-3-6(4)8/h2-3H,1H3
Clé InChI
APXVUGOSIOXAOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-iodo-4-methylpyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24303.pdf