Principaux documents
AOB640094941
AOBChem
1-Bromo-3-fluoro-2-(trimethylsilyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.18
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-bromo-6-fluorophenyl)trimethylsilane
Inchi Code
1S/C9H12BrFSi/c1-12(2,3)9-7(10)5-4-6-8(9)11/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
JLHRHCBNWZODKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-fluoro-2-trimethylsilyl-benzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23283.pdf