Principaux documents
AOB640094631
AOBChem
4-Isobutoxybiphenyl-4'-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.33
Numéro MDL:
Iupac Name
4'-isobutoxy[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H18O3/c1-12(2)11-20-16-9-7-14(8-10-16)13-3-5-15(6-4-13)17(18)19/h3-10,12H,11H2,1-2H3,(H,18,19)
Clé InChI
CEIXAQTZSWOQDL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-isobutoxybiphenyl-4-carboxylic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22080.pdf