Key Documents
AOB640094512
AOBChem
5-Bromo-3-methyl-2-propoxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.1
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-2-propoxypyridine
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-3-4-12-9-7(2)5-8(10)6-11-9/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UJJZJPKXSPIBPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-3-methyl-2-propoxypyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21599.pdf