Principaux documents
AOB640094493
AOBChem
5-Isopropoxy-2-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Iupac Name
5-isopropoxy-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-7(2)14-9-5-4-8(3)10(6-9)11(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
WGRNULHQEXPHFN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/5-isopropoxy-2-methylbenzoic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21524.pdf