Principaux documents
AOB640094288
AOBChem
1-Bromo-2,4-difluoro-3-methoxybenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.02
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-2,4-difluoro-3-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O/c1-11-7-5(9)3-2-4(8)6(7)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
RXNZFRZJZNMBBJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-4-difluoro-3-methoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20684.pdf