Principaux documents
AOB640093772
AOBChem
5-Bromo-2-(isopropoxy)pyridine-4-boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.9
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-isopropoxy-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H11BBrNO3/c1-5(2)14-8-3-6(9(12)13)7(10)4-11-8/h3-5,12-13H,1-2H3
Clé InChI
PJONIWOYCSHBHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-isopropoxy-pyridine-4-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18910.pdf