Principaux documents
AOB640093374
AOBChem
2,6-Dichloro-3-nitrophenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.82
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-3-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BCl2NO4/c8-3-1-2-4(10(13)14)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
Clé InChI
ZLBSACXTTUJLJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-3-nitrophenylboronic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17532.pdf