Principaux documents
AOB640093285
AOBChem
2-Formyl-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.94
Numéro MDL:
Iupac Name
2-formyl-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H6BF3O3/c10-8(11,12)6-3-1-2-5(4-13)7(6)9(14)15/h1-4,14-15H
Clé InChI
VYQNGLZQQFGULH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-formyl-6-trifluoromethyl-phenylboronic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17260.pdf