Key Documents
AOB640093226
AOBChem
5-Carboxy-4-chloro-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.38
Numéro MDL:
Iupac Name
5-borono-2-chloro-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BClFO4/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2,13-14H,(H,11,12)
Clé InChI
JITGPPMCCAVZCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-carboxy-4-chloro-2-fluorophenylboronic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17049.pdf