Principaux documents
AOB640093110
AOBChem
Potassium 2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.04
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro[2-(hydroxymethyl)phenyl]borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H7BF3O.K/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12;/h1-4,12H,5H2;/q-1;+1
Clé InChI
PPROQRWHGZZQGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/potassium-2-hydroxymethyl-phenyltrifluoroborate.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16720.pdf