Principaux documents
AMBH9A1D3535
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-fluorobenzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-5-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7FN2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Clé InChI
YKQPZGMHAXHTJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1992-90-1.html