Principaux documents
AMBH99DED81D
Ambeed, Inc.
(2,4,6-Trifluoro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.9
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4,6-trifluoro-3-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BF3O3/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1,11-13H
Clé InChI
LKUKEGVNXUPRQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072951-37-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :