Documents
AMBH99C042A6
Ambeed, Inc.
Potassium 4-nitrobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.21
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium 4-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C7H5NO4.K/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
MKBKSBKMELRIKB-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15922-01-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15922-01-7.html