Principaux documents
AMBH99C03A7F
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-N-phenylnicotinamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-methoxy-N-phenylnicotinamide
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c1-17-12-7-10(8-14-9-12)13(16)15-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
JCZHMRPQYHZDCK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1138443-84-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements