Principaux documents
AMBH99C039CD
Ambeed, Inc.
2-(4-Methylthiazol-2-yl)propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(4-methylthiazol-2-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C7H11NOS/c1-5-4-10-6(8-5)7(2,3)9/h4,9H,1-3H3
Clé InChI
GMCDPTLIQCOSBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124341-73-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements