Principaux documents
AMBH99C03763
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((2-bromothiazol-5-yl)methyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.18
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-bromo-1,3-thiazol-5-yl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H13BrN2O2S/c1-9(2,3)14-8(13)12-5-6-4-11-7(10)15-6/h4H,5H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
YKVJDNHDCQSTFN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/519003-04-4.html