Principaux documents
AMBH99C03489
Ambeed, Inc.
2-(Methylsulfonyl)benzo[d]thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(methylsulfonyl)-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H7NO2S2/c1-13(10,11)8-9-6-4-2-3-5-7(6)12-8/h2-5H,1H3
Clé InChI
YZOXPLQWARQVEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7144-49-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements