Principaux documents
AMBH99C0331B
Ambeed, Inc.
N-Benzylnaphthalen-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-benzyl-2-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C17H15N/c1-2-6-14(7-3-1)13-18-17-11-10-15-8-4-5-9-16(15)12-17/h1-12,18H,13H2
Clé InChI
KBOITYDYBXNTMF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13672-18-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :