Key Documents
AMBH99C0327B
Ambeed, Inc.
1-(Benzo[d][1,3]dioxol-4-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(benzo[d][1,3]dioxol-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-3-2-4-8-9(7)12-5-11-8/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
OFSKUXTYCXGOIU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33842-14-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33842-14-7.html