Principaux documents
AMBH99C030C6
Ambeed, Inc.
3-Phosphonobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.1
Numéro MDL:
Iupac Name
3-phosphonobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12)
Clé InChI
ZKKXCRILZNBJJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14899-31-1.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14899-31-1.html