Principaux documents
AMBH99C030AF
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.64
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-7-3-1-4-8(11)9(7)13-6-2-5-12-13/h1-6H,11H2
Clé InChI
HGSSJLZIMKAPCI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/926215-50-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :