Principaux documents
AMBH99C02940
Ambeed, Inc.
3-Methylbenzenesulfonic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methylbenzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
JDQDSEVNMTYMOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%10%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/617-97-0.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :