Principaux documents
AMBH99C028E8
Ambeed, Inc.
5-(tert-Butyl)-3-methyl-1,2-phenylene dibenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(tert-butyl)-3-methyl-1,2-phenylene dibenzoate
Inchi Code
1S/C25H24O4/c1-17-15-20(25(2,3)4)16-21(28-23(26)18-11-7-5-8-12-18)22(17)29-24(27)19-13-9-6-10-14-19/h5-16H,1-4H3
Clé InChI
GXNXZJMAFGKLQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1232839-86-9.html