Principaux documents
AMBH99C01828
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-8-3-6(5-13)2-7(4-8)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
GAHAVZIKRCECQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56723-86-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements