Principaux documents
AMBH996F2EA7
Ambeed, Inc.
(6-(Bromomethyl)pyridin-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[6-(bromomethyl)-2-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c8-4-6-2-1-3-7(5-10)9-6/h1-3,10H,4-5H2
Clé InChI
JLYYQZROGJLCCS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40054-01-1.html