Principaux documents
AMBH996F2E0E
Ambeed, Inc.
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C10H16N4/c1-13-4-6-14(7-5-13)10-2-3-12-8-9(10)11/h2-3,8H,4-7,11H2,1H3
Clé InChI
UAJACUSQLFALEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14549-59-8.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14549-59-8.html